Merck
16616
Supelco
Enalapril maleate salt
analytical standard
Sinónimos:
(S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28N2O5 · C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
492.52
Número CE:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
El producto 16616 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
Clave InChI
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A long-acting angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)