Merck
161993
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
reagent grade, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO3H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.22
Beilstein:
3568023
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
densidad de vapor
5.9 (vs air)
Ensayo
98%
mp
103-106 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Solvent-Free Reductive Amination: An Organic Chemistry Experiment.
Goldstein SW and Cross AV.
Journal of Chemical Education (2015)
The crystal and molecular structure of 4-methyl sulfonic acid (p-toluenesulfonic acid) monohydrate, C7H8SO3-. H3O+, an oxonium salt.
Arora SK and Sundaralingam M.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(7), 1293-1298 (1971)
Detailed characterization of p-toluenesulfonic acid monohydrate as a convenient, recoverable, safe, and selective catalyst for alkylation of the aromatic nucleus.
Mahindaratne MPD and Wimalasena K.
The Journal of Organic Chemistry, 63(9), 2858-2866 (1998)
Makoto Ueno et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6424-6426 (2003-08-05)
alpha-Tosyloxyketones and alpha-tosyloxyaldehydes were directly prepared from alcohols by treatment with iodosylbenzene and p-toluenesulfonic acid monohydrate in good yields. This method can be used for the direct preparation of thiazoles, imidazoles, and imidazo[1,2-a]pyridines from alcohols in good to moderate yields
Mild C-H halogenation of anilides and the isolation of an unusual palladium(I)-palladium(II) species.
Robin B Bedford et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(24), 5524-5527 (2011-05-14)