14603
Zirconium(IV) oxide
purum, ≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Sinónimos:
Zirconia
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% ZrO2 + HfO2 basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
densidad
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
silicate (as SiO2): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤300 mg/kg
Ti: ≤1000 mg/kg
cadena SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?