Documentos clave
14392
Sigma-Aldrich
D-threo-Biopterin
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(1′R,2′R)-Biopterin, D-threo-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin, Dictyopterin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
237.22
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥99.0% (HPLC)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)