14288
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
Sinónimos:
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
About This Item
SMILES string
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI key
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
167.9 °F
flash_point_c
75.5 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)