11038
2,3-Butanedione
analytical standard
Sinónimos:
Biacetyl, Diacetyl
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
52.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
345 °C
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
densidad
0.981 g/mL (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Clave InChI
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?