Merck
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinónimos:
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
387.43
Beilstein/REAXYS Number:
7982022
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to faint beige
mp
180-184 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
InChI key
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)