Merck
09777
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pip-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
351.40
Beilstein:
4718405
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
color
white to almost white
mp
153-158 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clave InChI
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)