Merck
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
369.41
Beilstein:
7256480
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
Clave InChI
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)