Merck
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1-phenylethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
2412760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
cadena SMILES
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
Clave InChI
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)