Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H3(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
EC Number:
202-767-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
776533
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99.0% (NT)
mp
140-143 °C (lit.), 143-145 °C
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChI key
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
100 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?