08483
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
analytical standard
Sinónimos:
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.473-1.480
n20/D 1.477 (lit.)
densidad
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)