Merck
07553
Supelco
Diethyl maleate
analytical standard
Sinónimos:
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Beilstein:
1100825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.93 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 14 °C)
Ensayo
≥96.5% (GC)
temp. de autoignición
662 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Clave InChI
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)