07530
2-Amino-5-chloropyridine
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (NT)
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
135-137 °C
135-138 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clave InChI
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)