Documentos clave
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
densidad
0.998 g/mL at 20 °C
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Componentes
solution contains benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene, o-xylene, 10 μg/ml each in water
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)