Merck
07033
Sigma-Aldrich
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine
≥99.0%
Sinónimos:
(S,S)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amine, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl) N,N-bis[(S)-1-phenylethyl]phosphoramidite, BIPOL-A1(S)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H26NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
439.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -250±10°, c = 1 in toluene
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
99-102 °C
cadena SMILES
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
Clave InChI
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine can be used:
  • In the iridium catalyzed allylic arylation.[1]
  • To prepare a copper complex (Cu2X2L3), which is used to detect the transmetalation intermediates in asymmetric addition reactions using ZnEt2.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elusive Transmetalation Intermediate in Copper-Catalyzed Conjugate Additions: Direct NMR Detection of an Ethyl Group Attached to a Binuclear Phosphoramidite Copper Complex
von Rekowski F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(32), 11389-11395 (2014)
Enantioselective Iridium-Catalyzed Allylic Arylation
Polet D, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(5), 1205-1216 (2009)