Merck
06975
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-aminobenzoate
≥98.0% (NT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Beilstein:
2803178
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (NT)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to almost white
mp
108-110 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3
Clave InChI
KYORUZMJUKHKFS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Building block for the synthesis of antifolates, important as tumor cell inhibitors[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L F Hennequin et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(3), 695-704 (1996-02-02)
Modification of the potent thymidylate synthase (TS) inhibitor 1-[[N-[4-[N-[(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]-N- prop-2-ynylamino]benzoyl]amino]methyl]-3-nitrobenzene (4a) has led to the synthesis of quinazolinone antifolates bearing functionalized alkyl substituents at C2. A general synthetic route was developed which involved coupling the appropriate 1-[[N-[4-(alkylamino)benzoyl)amino]methyl]-3-nitrobenzene 20-22 with a
G.M.F. Visset et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 35, 659-659 (1992)