05991501
Pine needle oil
secondary reference standard
About This Item
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)