05680
(−)-Alloaromadendrene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(−)-allo-Aromadendrene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −33±1°, neat
refractive index
n20/D 1.501
bp
265-267 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CCC2=C)C3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
ITYNGVSTWVVPIC-DHGKCCLASA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?