Documentos clave
05085001
Passiflora incarnata extract
secondary reference standard
Sinónimos:
Passion flower extract
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Passiflora incarnata L., herba extract (according to HMPC Monograph)
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Isovitexin (quantitative); Vitexin, Orientin, Homoorientin (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.