04930
N-Ethyl-m-toluidine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
3-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-3-aminotoluene, N-Ethyl-3-methylaniline
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
GC/GC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
bp
221 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clave InChI
GUYMMHOQXYZMJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Direct 18F-Fluorosulfurylation of Phenols and Amines Using an FSO2+ Transfer Agent Generated In Situ: Reports the synthesis process involving N-ethyl-m-toluidine as a reagent in the preparation of the title compound for fluorosulfurylation applications (MP Kim, H Cho, S Kayal, MH Jeon, JK Seo, 2023).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?