Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
82.10
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-497-3
Beilstein/REAXYS Number:
1453
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
bp
263 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4(5)-Methylimidazole
Palabra de advertencia
Danger
Punto de inflamación (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
157 °C - closed cup
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?