Merck
04383
Sigma-Aldrich
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T)
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 365,00
US$ 365,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 365,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17BF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 365,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC/T)
impurezas
≤0.3% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
mp
37 °C
densidad
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate can be used as a component of graphene nanoribbon and cobalt phthalocyanine based nanocomposites modified electrode, which is applicable in the determination of pesticide fenobucarb in vegetables.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A highly sensitive fenobucarb electrochemical sensor based on graphene nanoribbons-ionic liquid-cobalt phthalocyanine composites modified on screen-printed carbon electrode coupled with a flow injection analysis
Kunpatee K, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 855, 113630-113630 (2019)
Artículos
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.