04304
9-(Hydroxymethyl)-10-carbamoylacridan
analytical standard
Sinónimos:
9-HMCA, 9-OH-CBZ, 9-(Hydroxymethyl)-10(9H)-acridinecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(N1C2=CC=CC=C2C(CO)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-13-7-3-1-5-10(13)12(9-18)11-6-2-4-8-14(11)17/h1-5,7-8,18H,6,9H2,(H2,16,19)
Clave InChI
UMRKOEWAECPINL-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)