Documentos clave
03773
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol polymer-bound
extent of labeling: ~2.8 mmol/g diol loading
Sinónimos:
3-Benzylthio-1,2-propanediol polymer-bound, Polymer-supported diol
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Extensión del etiquetado
~2.8 mmol/g diol loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
Otras notas
Polymer supported protecting-group reagent for aldehydes and ketones[1]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Hodge et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2319-2319 (1983)