03732
4-Aminophenol-d7
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
188-190 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
Clave InChI
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)