Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
64.51
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-830-5
Beilstein/REAXYS Number:
1730751
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
2.22 (vs air)
vapor pressure
19.2 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0%
impurities
diethylether, water
bp
12.3 °C (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
SMILES string
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Pressure tin with 100 mL (net ~89 g)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Clase de almacenamiento
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
-58.0 °F - closed cup
flash_point_c
-50.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?