02610
Ethyl dimethylphosphonoacetate
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
Ethoxycarbonylmethylphosphonic acid dimethylester, Phosphonoacetic acid P,P-dimethyl ethylester
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-4-11-6(7)5-12(8,9-2)10-3/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
HUNISAHOCCASGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Non-nucleoside inhibitors of HCV polymerase NS5B
- Neuropeptide Y1 receptor antagonists
- Alkenylcarboxylates from Horner-Wadsworth-Emmons reactions
Reactant for:
- Enantioselective transfer hydrogenation for preparation of the C7-C14 fragment of ulapualide A
- Intramolecular Michael reactions
- Olefination of peptidyl aldehydes with stabilized ylides
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)