02579
1,1,2,2-Tetrachloroethane
puriss. p.a., standard for GC, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Acetylene tetrachloride
About This Item
grade
standard for GC
puriss. p.a.
vapor density
5.8 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.494
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?