02536
Fluoride ionophore I
Selectophore™
Sinónimos:
Bis(fluorodioctylstannyl)methane
About This Item
Productos recomendados
descripción
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
cadena SMILES
CCCCCCCC[Sn](F)(CCCCCCCC)C[Sn](F)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.CH2.2FH.2Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;;;;;/h4*1,3-8H2,2H3;1H2;2*1H;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
KNHZPNMTFJBTPD-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)