02382
Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (T)
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
61-65 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.H2O4S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;1-5(2,3)4/h5-25H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
MWSPFHZPVVWJCO-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)