Merck
00793
Sigma-Aldrich
Magnesium formate dihydrate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Sinónimos:
Formic acid magnesium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2MgO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.37
Beilstein:
3725251
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98.0% (RT)
Formulario
powder or crystals
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
Clave InChI
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Magnesium formate dehydrate, or formic acid magnesium salt, has been used in studies to develop a multiresidue method for determining pesticides in fruits and vegetables, as well as for the simultaneous determination of tropane alkaloids and glycoalkaloids in grains and seeds.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Z Jandrić et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 28(9), 1205-1219 (2011-08-16)
A new, rapid and sensitive multiresidue method is reported for the simultaneous determination of tropane alkaloids (tropine, atropine, scopolamine, homatropine, anisodamine) and glycoalkaloids (α-solanine, α-chaconine) in grains and seeds (wheat, rye, maize, soybean, linseed). Dispersive solid phase extraction (DSPE) was