Documentos clave
0070-PA
Sigma-Aldrich
Galα3`LN-C3-PAA
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
carrier
PAA carrier
Línea del producto
PA-Series
Ensayo
95% (H-NMR)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~20,000 Da
fabricante / nombre comercial
GlycoNZ
Extensión del etiquetado
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
técnicas
ELISA: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Aplicación
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Nota de preparación
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)