Merck
00498
Sigma-Aldrich
trans-2-Hepten-1-ol
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein/REAXYS Number:
1720091
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.442
bp
83 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC\C=C\CO
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)