Merck
00469
Sigma-Aldrich
α-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.31
Beilstein:
2327829
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.491
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clave InChI
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male