Merck
00416
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanone
purum, ≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.40
Beilstein/REAXYS Number:
8002474
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
Inchi Key
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)