Merck
00139
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydro-α-ionone
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
Sinónimos:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.31
Beilstein:
2088879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Ensayo
≥90% (sum of isomers, GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477
bp
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
Clave InChI
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)