Documentos clave
40-4008
Sigma-Aldrich
Neutral Red-Bromothymol Blue solution
pH 7.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352101
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
7.1
Idoneidad
for titration
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)