Merck
40-0115
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 4.01 (25 °C), JCSS
Sinónimos:
pH 4.01 Buffer Calibration Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
JCSS
Nivel de calidad
disponibilidad
available only in Japan
pH
4.01 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)