Merck
37-0745
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
CP, 90% in 1-butanol
Sinónimos:
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Fórmula lineal:
Zr(OC4H9)4
Número de CAS:
Peso molecular:
383.68
Beilstein:
4132649
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
CP
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
disponibilidad
available only in Japan
concentración
90% in 1-butanol
cadena SMILES
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)