Documentos clave
37-0490
Sigma-Aldrich
Zinc p-phenolsulfonate octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Fórmula lineal:
Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O
Peso molecular:
555.85
UNSPSC Code:
12352302
assay:
≥98.0%
grade:
SAJ first grade
form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)