35-0100
Xilenos
SAJ special grade, ≥80.0%
Sinónimos:
Mezcla de isómeros de xileno
About This Item
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥80.0%
Formulario
liquid
lim. expl.
7 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Vapour-Liquid Equilibrium for Xylenes + Tetrapropylene Glycol Binary Systems: Experimental Data and Regression.: This study presents experimental data and regression analyses for vapour-liquid equilibrium in xylenes and tetrapropylene glycol binary systems, providing valuable insights for separation processes in chemical engineering (Fendu et al., 2022).
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
hearing organs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters