30-5450
TWEEN® 20
SAJ first grade
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
descripción
non-ionic detergent
Formulario
liquid
mol peso
~1228
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
566.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
297 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?