30-2921
Titanium(III) chloride solution
JIS special grade, ≥20.0%
Sinónimos:
Titanium trichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
disponibilidad
available only in Japan
concentración
≥20.0%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?