30-1840
Thionyl chloride
SAJ special grade, ≥95.0%
About This Item
grado
SAJ special grade
presión de vapor
97 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95.0%
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
densidad
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clave InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?