Merck
28-6130
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
SAJ first grade, 5.0% SO2
Sinónimos:
Sulfurous acid, Sulfurous anhydride
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
82.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ first grade
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
5.0% SO2
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OS(O)=O
InChI
1S/H2O3S/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
Clave InChI
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Miquel Pascual et al.
Journal of the science of food and agriculture, 95(15), 3067-3076 (2015-07-16)
Rainfed viticulture, mainly in semi-arid environments, is limited by environmental variability, particularly precipitation and its seasonal distribution, and soil water availability, thus ultimately determining the final quality of grape and wine. Studies on the feasibility of practices such as canopy
Heng Yu et al.
Bioresource technology, 199, 188-193 (2015-09-06)
This study established a new more neutral magnesium bisulfate pretreatment (MBSP) using magnesium bisulfate as sulfonating agent for improving the enzymatic hydrolysis efficiency of corn stover. Using the MBSP with 5.21% magnesium bisulfate, 170°C and pH 5.2 for 60 min