Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
118.09
EC Number:
203-740-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
SAJ first grade
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido succínico
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?