28-4840
Sorbitan monooleate
SAJ first grade
Sinónimos:
Span® 80
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: AA10-2071-250MG
AUD 996,15
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: AA10-2071-250MG
AUD 996,15
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
form
liquid
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
485.6 °F
flash_point_c
252 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)