Merck
28-3320
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate tetrahydrate
CP
Sinónimos:
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
NaBO2 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
CP
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Clave InChI
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)