Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
7 M, 7 N
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
7 M, 7 N
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hidróxido de sodio solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?